EP5702745006
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
pack of 2 ea
About This Item
Productos recomendados
Características
Holds 1.5 - 2 mL tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5702745006
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 100 mL round buckets
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG