Documentos clave
EP5495404007
Eppendorf® F-32x0.2 rotor
for 32 x 0.2-mL PCR tubes tubes or 4 x 8 PCR strips, incl. rotor cover, Centrifuge 5420
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
Características
for 32 x 0.2-mL PCR tubes tubes or 4 x 8 PCR strips, incl. rotor cover, Centrifuge 5420
envase
case of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5495404007
Parámetros
10,000 rpm speed
temp. de almacenamiento
room temp
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)