EP5353040148
Tube Holders for Eppendorf® MixMate
to hold, 8 x 5-15 mL tubes
Sinónimos:
Racks
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Características
to hold 8 x 5-15 mL tubes
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5353040148
Categorías relacionadas
Descripción general
Tube Holder 5/15 mL, for 8 x 5/15 mL conical tubes. For use with Eppendorf MixMate.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)