Documentos
EP5353040121
Eppendorf® Tube holder 0.5 mL
Holds 24 x 0.5mL micro test tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NC.21
Características
Holds 24 x 0.5mL micro test tubes
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5353040121
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG