Documentos clave
EP1368
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® CVS10 comb
10 sample, thickness 2.0 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NC.01
grosor
2.0 mm
pocillo volumen
80 μL
Descripción general
Comb Prep number indicates the number of preparatory wells. Marker number indicates the number of small volume wells intended for molecular weight markers. MC indicates multichannel pipette compatible.
Información legal
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)