Acerca de este artículo
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41100000
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleServicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlethickness
1 mm
volume
11 μL
Application
Available in 4 thicknesses and color coded:
Black combs: 0.75 mm for ultra-resolved bands
White combs: 1.0 mm supplied as a standard comb
Red combs: 1.5 mm for maximizing sample volume
Blue combs: 2.0 mm for maximizing sample volume
Black combs: 0.75 mm for ultra-resolved bands
White combs: 1.0 mm supplied as a standard comb
Red combs: 1.5 mm for maximizing sample volume
Blue combs: 2.0 mm for maximizing sample volume
Analysis Note
Comb Prep number indicates the number of preparatory wells. Marker number indicates the number of small volume wells intended for molecular weight markers. MC indicates multichannel pipette compatible. All sample well volumes are based on a 5 mm thick agarose gel.
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?