EP022822233
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-50-8-16, non aerosol tight, (8 x 8- 12 mL round-bottom tubes)
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 8 x 16x105 - 120 mm tubes
to hold 8 x 8 - 12 mL round-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022822233 (NA)
técnicas
centrifugation: suitable
capacidad
(8 x 8- 12 mL round-bottom tubes)
compatibilidad
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)