Documentos clave
EP022822136
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-16-20, non aerosol tight, (16 x 6.5/10.0 mL flat-bottom tubes)
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Características
to hold 16 x 20x42 - 55 mm tubes
to hold 16 x 6.5/10 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022822136 (NA)
técnicas
centrifugation: suitable
capacidad
(16 x 6.5/10.0 mL flat-bottom tubes)
compatibilidad
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Categorías relacionadas
Descripción general
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)