Documentos clave
EP022639200
Eppendorf® Adapter
to hold, 2 x 15mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Materiales
POM
Características
to hold 2 x 15mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022639200
compatibilidad
Rotor A-4-38
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapter, for 2 conical tubes 15 mL, 17.2 mm × 121 mm, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, 2 pcs.
  • for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
  • Please note that this adapter is not compatible with the aerosol-tight caps of this rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)