Documentos clave
EP022638653
Wide Neck Bottle for Eppendorf® A-4-81 Rotor
round, capacity 400 mL, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
Materiales
polypropylene bottle
round
Características
with cap
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022638653 (US)
Parámetros
3250 × g max. RCF
capacidad
400 mL
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)