Documentos
EP0030625676
Eppendorf® Lobind Microplate 384/V-PP, 384 wells
gray polypropylene, V-bottom white wells, PCR clean, pkg of 240 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
Materiales
V-bottom white wells
gray polypropylene
envase
pkg of 240 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030625676
técnicas
PCR: suitable
tamaño
384 wells
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG