Documentos
EP0030601670
Eppendorf® Microplate 96/V-PP, 96 wells
gray polypropylene, conical bottom white wells, PCR clean, pkg of 80 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
Materiales
conical bottom white wells
gray polypropylene
esterilidad
sterile; autoclaved
envase
pkg of 80 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030601670
técnicas
PCR: suitable
tamaño
96 wells
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG