EP0030075188
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, racks
volume × L 0.2-5.0 mL × 175 mm , L, violet, pkg of 120 tips (5 racks × 24 tips)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
violet
tamaño
L
esterilidad
sterile
Características
Eppendorf Biopur®
envase
pkg of 120 tips (5 racks × 24 tips)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030075188 (EU)
volumen × L
0.2-5.0 mL × 175 mm , L
color
violet
actividad extraña
PCR inhibitors, human and baterial DNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogen, free
Descripción general
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)