EP0030075030
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur®
size (2-200 μL), L (53 mm), yellow, pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
About This Item
Materiales
yellow (Tray)
esterilidad
sterile
Características
DNase free
envase
pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030075030
Longitud
(53 mm)
volumen máximo
200 μL
tamaño
(2-200 μL)
color
yellow
Información legal
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG