EMU219371
MISSION® esiRNA
targeting mouse RAX
About This Item
Formulario
lyophilized
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TGGCCGAACTTTTCTTTGCTAGCCCTGCTGCAAGCCGCCAGCCAGCCTTGGGCGGGACACTCGCGCCTACTCTTCGAAAGAGGCCAAACGGAAATTCAGCCTCGCTGTCAGAGGGACAAACTGCGGGTCCCGCTGTCCACACCGCTCCTAGCTGCTCCCATAAGCATCAGCGCCTATCATCGGGAAGGACCAAGGATCTTGACCTGGGATGTTCCGGACGGCAGGAATGGGGAGTGAGAAAAATAGGTTGAAGAAACTTTGTAAAGTTAGTTTAAAGTATTTTGGAGGAAAATTAAAGATTTGTTTGTTGCCCGGCA
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... RAX(19434)
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)