EMU077091
MISSION® esiRNA
targeting mouse Arhgef19
About This Item
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GATCCATTTTGAGGGCAAGATCTTCCCGCTGATCTCACAGGCCCGCTGGCTGGTCCGGCACGGGGAGCTGGTGGAGTTGGCCCCCCTGCCCGCCGCACCGCCAGCCAAACTGAAGCTGTCCAGCAAGGCCGTGTACCTTCACCTCTTCAATGACTGCCTGCTGCTGTCCCGGAGGAAGGAGCTCGGGAAGTTTGCCGTTTTTGTCCATGCCAACATGGCTGAGCTACAGGTTCGAGACCTCAGCCTGAAGCTCCAGGGCATCCCAGGCCATGTGTTCCTGCTCAGGCTGCTGCACGGGCAGCGCGCCAGGCACCAGCTGCTGCTGAGAGCACGGACCGAAAGTGAGAAGCAACGGTGGATTTCAGCCTTGAGACCATCCAGCCCCCAGGAGGACAAGGAGATCACATGTGATGGGGAAGACCGACCCCAGGTCCAGTGTGTGAGGACC
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... ARHGEF19(213649) , Arhgef19(213649)
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)