Documentos clave
EMU071191
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Fam5c
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
AGGTCCTCTTGGCTGCAGTAACTATGACAACCTAGATTCTGTCAGCTCTGTTCTGGTTCAGAGTCCTGAGAATAAAATTCAGTTGCAAGGGCTTCAAGTTCTCCTTCCCGACTACCTTCAGGAACGTTTTGTACAGGCAGCACTGAGCTACATTGCTTGCAATTCTGAGGGCGAGTTTATCTGCAAGGATAATGACTGCTGGTGCCACTGTGGTCCAAAATTCCCAGAATGTAATTGCCCTTCCATGGATATTCAAGCCATGGAAGAGAATCTTCTTCGAATAACAGAAACATGGAAAGCCTACAACAGTGACTTTGAAGATTCAGATGAATTCAAGTTCTTTATGAAAAGACTACCCATGAATTATTTTCTCAACACTTCAACTATAATGCATTTGTGGACAATGGATTCTAATTTTCAGCGCCGCTAC
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Junya Sato et al.
PloS one, 9(9), e107236-e107236 (2014-09-25)
Identification of the regulators of vascular inflammation is important if we are to understand the molecular mechanisms leading to atherosclerosis and consequent ischemic heart disease, including acute myocardial infarction. Gene polymorphisms in family with sequence similarity 5, member C (FAM5C)