MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTCTGCCACTCAGATCACCATGTACAGCTTCATGGGTGGCGGCCTCTTCTGTGCCTGGGTGGGGACCATCCTGTTGGTGGTAGCCACAGCAACTGACCACTGGATGCAGTACCGGCTGTCGGGGTCCTTCGCACACCAGGGCCTGTGGCGTTACTGCCTGGGCAACAAGTGCTTCCTGCAGACCGAGAGCATCGCATATTGGAATGCCACCCGGGCTTTCATGATCCTGTCTGCCCTGTGTGCCACCTCGGGCATCATCATGGGTGTCCTAGCCTTTGCGCAGCAATCCACCTTCACCCGTCTCTCCAGGCCCTTCTCTGCCGGCATCATGTTTTTTGCCTCCACCCTTTTTGTCCTGTTGGCCTTGGCTATTTACACTGGAGTCACCGTCAGTTTCCTCGGCCGCCGCTTTGGAGACTGGCGCTTTTCATGGTCTTACATCCTGGGCTGGGTGGCCCTGCTCATGACCTTCTTTGCAGGAATTTTCTACATGTGTGCCTACCGGATGCATGAGTGCCGGCGCCTAGCCACCCCACGCTGAGCCCTGGGGTAAAACTTGCAGCTGGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... LIM2(233187), Lim2(233187)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?