EMU041901
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cd33
About This Item
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CAGGAACAGAGCAGTGTCCACACTAAGATTTCCTTGGATTTCATGGGAGGGAAGCCTCAGGAGTACTCAGAGATCTAAATGCACCAAGCTTTGCTCTCCTGTGAAGAACCTGTGTCCTCTATGGCTTCCTGTGGATAATTCCTGCATCCCTCTGATCCCAGAGTGGGTTATGCTGCTGTGTGTGAGTCTTACACTCAGTTGACATCATCTGACTTTGCAATAAGAGACCCGGGACAGAGTCTGTGCTCCTTCATTTATATCCCCACAAGTTGTTCCCTCTATTTTTGGTTTTTGTATTCAGTATAATGATCCCCTACCTTCTCCTCCTGCCTCACCTCTTTCTCCTTCTCTCTTTCCACATCTCTTATATGGATGAATATACACATGTGTGTGCCAAGGCCCTTGCCCATGAGTAAGTACATGTATGAAGGCTAGAGGTCAAAGTTCAGTGCCTTCCTCTTTTTTCTCATCATTATCACTCTTCATCATCACTATCGTCATCATTATTATTATTCTGACACAGGGTATGGTGG
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... CD33(12489) , Cd33(12489)
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable