MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAATCGTGGACGAGGAAGTGAATATTGAGTTTGAAGCCTATTCCATCTCAGATAACGATTATGGCGGAATTAAGAAATTACTGCAACAGCCTTTTCTAAAAGCCCCCGTGAACACTGNCGAGCTGACGAATCTCCTGATGCAGCAGAACCACATTGGGAGTGTGATTAAGCAAACAGATGTTTCAGAAGACAGTGATGATGAAGTGGATGAAGATGAGATCTTTGGCTTCATAAGCCTTTTAAATTTGACTGAAAGAAAGGGGACTCAGTGTGCTGAACAAATTAAAGAGTTGGTTCTAAGCTTCTGTGAGAAGACCTGTGAGCAGAGCATGGTTGAACAGCTGGACAAGCTTTTGAATGACACCAGCAAGCCTGTGGGCCTTCTGCTAAGTGAAAGATTCATTAACGTCCCTCCACAGATTGCCCTGCCCATGCACCAGCAGCTCCAGAAAGAA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... BCCIP(66165), Bccip(66165)
Categorías relacionadas
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| EMU025751-20UG | 04061828484478 |
| EMU025751-50UG | 04061828259151 |