Merck
EMNC013071
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mast4
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGTAGCGGAACCAAGAGCAAACCTCCATCCATCTCCTTATCCCTGCCTCTGACACCAGTGTATCGGGAATCCTGAACAATCCCTATCTCCCATGGGCTCTGTTTAATTTTCTGAAACATGACATGCTTTAACACAGGACTCTTGCATTTTGAAAATCAAGATGTGGGTATATTTGAGTTTTTAAAGTGAGAGATCACCTAGTATAATAAATATTAGATATTATATTAAGTTAGAGCCGTCATTAGGAAAGCCGGTA
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... MAST4(328329)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
EMNC013071-20UG04061828819829
EMNC013071-50UG04061828799329