EHU904061
MISSION® esiRNA
targeting human CACNG5
About This Item
formulario
lyophilized
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GTGTGATTGTGCCCCAGAACCAGAGCACCGAGATCAAGATGTCCCTGCACTCAGGCCTCTGGCGGGTCTGCTTCCTTGCAGGTGAGGAGCGGGGGCGTTGCTTCACCATAGAATATGTGATGCCCATGAACACCCAGCTGACATCCGAGTCCACGGTCAATGTTCTAAAGATGATCCGCTCAGCCACACCATTCCCTCTGGTCAGCCTCTTCTTCATGTTCATTGGGTTTATCCTGAACAACATCGGACACATCCGTCCCCACCGGACGATACTGGCCTTTGTCTCTGGCATCTTCTTTATCCTCTCAGGCCTCTCTCTC
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CACNG5(27091)
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable