EHU900241
MISSION® esiRNA
targeting human SPI1
About This Item
Productos recomendados
formulario
lyophilized
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CAGCGGCAGGCCCTTCGATAAAATCAGGAACTTGTGCTGGCCCTGCAATGTCAAGGGAGGGGGCTCACCCAGGGCTCCTGTAGCTCAGGGGGCAGGCCTGAGCCCTGCACCCGCCCCACGACCGTCCAGCCCCTGACGGGGCACCCCATCCTGAGGGGCTCTGCATTGGCCCCCACCGAGGCAGGGGATCTGACCGACTCGGAGCCCGGCTGGATGTTACAGGCGTGCAAAATGGAAGGGTTTCCCCTCGTCCCCCCTCAGCCATCAGAAGACCTGGTGCCCTATGACACGGATCTATACCAACGCCAAACGCACGAGTATTACCCCTATCTCAGCAGTGATGGGGAGAGCCATAGCGACCATTACTGGGACTTCCACCCCC
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SPI1(6688)
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable