EHU159601
MISSION® esiRNA
targeting human OR5AZ1P
About This Item
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GTGGCCCCAATGTCATTAACCACTATTTCTGTGACATCCCCCCTGTGCTCCAACTTGCCGTCTCCTATGCCTACATCCTCGTGACCATTTGCAGGATGCGCTCCCTGCAAGCCCAGAGCAAAGCTCTCTCCACCTGTGCCTCCCACCTCACCATCATCTGCCTCTTCTATAGCACCATCACCTTCATGTATGCTCAGCCAAGC
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... OR5AZ1P(283193)