EHU152201
MISSION® esiRNA
targeting human KB-1572G7.2, GUSBP11
About This Item
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CTGTTGTATGGCTGCACGTTGGCGCTACCGGACGGGATGCTGTATCCCCGAGAGAGCCCGTCGTGGCAGCGCAAGCAGCTGGACGGCCTCTGAAGCTTCCGCGCCGACTTCTCCGACAACCGACGCCGGGGCTTCGAGGAGCAGAGTCAGGCCCCACCGTGGACATGCCGGTTCCCTCCAGCTTCAACGACATCGGCCAGGGCTGGCGGCTGCGGCATTTTGTCAGCTGGTTGTGGTATGAACGGGAGGTGACCCTGCTGGAGCGATGGATCCAGGACCTGTGCACAAGAGTGGTGCTGAGGA
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... GUSBP11(91316)