EHU148381
MISSION® esiRNA
targeting human NPEPPS (2)
About This Item
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GAGGCAGGCGACTAATCAGATTGTGATGAATTGTGCTGATATTGATATTATTACAGCTTCATATGCACCAGAAGGAGATGAAGAAATACATGCTACAGGATTTAACTATCAGAATGAAGATGAAAAAGTCACCTTGTCTTTCCCTAGTACTCTGCAAACAGGTACGGGAACCTTAAAGATAGATTTTGTTGGAGAGCTGAATGACAAAATGAAAGGTTTCTATAGAAGTAAGTATACTACCCCTTCTGGAGAGGTGCGCTATGCTGCTGTAACACAGTTTGAGGCTACTGATGCCCGAAGGGCTTTTCCTTGCTGGGATGAGCGTGCTATCAAAGCAACTTTTGATATCTCATTGGTTGTTCCTAAAGACAGAGTAGCTTTATCAAACATGAATGTAATTGACCGGAAACCATACCCTGATGATGAAAATTTAGTGGAAGTGAAGTTTGCCCGCACACCTGTTACATCTACATATCTGGTGGCATTTGTTGTG
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... NPEPPS(9520)