EHU147621
MISSION® esiRNA
targeting human CMC4
About This Item
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GCTGTTCTCAAGGCGGATTAATTAGCCCAAGAAACATTATATTCATTTTTCTGGATATGCCGCAGAAGGATCCGTGCCAGAAGCAAGCCTGTGAGATACAGAAATGTTTACAAGCCAACAGCTACATGGAATCAAAGTGTCAGGCTGTCATCCAAGAACTGCGTAAGTGTTGTGCTCAGTATCCCAAGGGAAGATCTGTCGTCTGTTCAGGATTTGAAAAAGAAGAGGAAGAAAACCTAACACGGAAGTCTGCATCAAAGTAAAGTTCTTCTGAAGTGCTGCTCCATGTTTCCACCAAATGAATTTTTTTTATCCTCCTGACTCTTCAGGCCAGGTAGCA
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CMC4(100272147) , MTCP1NB(100272147)