EHU146691
MISSION® esiRNA
targeting human C22ORF42
About This Item
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
AGGTCCCACTGAAGATGTGCAGGCGTCTGCACACGGCGGTGTGGAGGAGAATATGACATCAGATATTGAAATACCTGAGGCCAAGCACGACCACCGTCCCACTGAAGATGTGCAGGTGTCTGCACACGGCGGTGTGGAGGAGAATATAACGTCAGATATTGAAATATCTGAGGCCAAGCACGACCACCATTTGGTCGAAGATCTCAGTGAAAGCCTATCTGTCTGTCTTGAAGACTTCATGACATCGGATCTCAGTGAAAGCCTATCTGTCTCTCTTGAAGACTTCATGACATCAGGTCTCAGTGAAAGCCTATCTGTCTCTCTTGAAGACCTCATGACACCGGAGATGGCAAAGGAGAGATATGAAGATTACCTCTGCTGGGTTAAGATGGCACGGTCTCGGCTCAATGAACCCATCAGCAGCCAGGTTCTAGGAC
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... C22ORF42(150297) , C22orf42(150297)
Categorías relacionadas
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)