EHU142001
MISSION® esiRNA
targeting human CD24
About This Item
Productos recomendados
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TGACTAGATGATGGATGCCAATATTAAATCTGCTGGAGTTTCATGTACAAGATGAAGGAGAGGCAACATCCAAAATAGTTAAGACATGATTTCCTTGAATGTGGCTTGAGAAATATGGACACTTAATACTACCTTGAAAATAAGAATAGAAATAAAGGATGTGATTGTGGAATGGAGATTCAGTTTTCATTTGGTTCATTAATTCTATAAGGCCATAAAACAGGTAATATAAAAAGCTTCCATGATTCTATTTATATGTACATGAGAAGGAACTTCCAGGTGTTACTGTAATTCCTCAACGTATTGTTTCGGCAGCACTTATTTAATGCCGATATACTCTAGATGAAGTTTTACATTGTTGAGCTATTGCTGTTCTCTTGGGAACTGAACTCACTTTCCTCCTGAGGCTTTGGATTTGACATTGCGTTTGA
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CD24(100133941)