Documentos
EHU141901
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TECRL
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GCAATACCATTACTGGAAAAAGGAAATCTGTATATTAAAGAGACATTTGAACCCTATGTTTACTGCAGCACTATTCACAATAGCCAAGATATAGGAGCAACCTAGGTGTCCAACAACAGATGAATGGATAAAGAAAATGTGGTATATATACACAATAGAATACTATGCAGCCATAAAAACTGAATTCCTGTCATTCAGGACAACATGGATGGAATTGGAGGGCATATGTTAAGTGAAACAAGCCAGGAACAGAAAGTTAAACATTGCATGTTATTACTTATATGTGGAAGCTAAAAAAATTGATATCATAGAAGTAAAAAATAAAACAGAGGATACTACAGGCTGGGAAAGCTGCAGCAAAGGGAGACTAGAGAGAGATTTGTTAAAGGATACAAAGTTACAGCTTGGTAGGAGGAATAATTTCTGG
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TECRL(253017)