Documentos
EHU136841
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GUCY1B2
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CGGCAGGAACATGTATGGATTTATCAACACCTGTCTGCAATCTCTTGTGATAGAGAAATTTGGTGAAGAAACATGGGAAAAATTGAAAACTTCTGCAGAAGTACAAGATGCCTTCATGACCTACACAATGTATGATGACGTCATCACCATTAAGCTCATCCAAGAGGCCTGCAACATTCTGGGTGTCTCCATGGAAGCCATCCTGAAACTCTTTGGAGAATACTTTCAATTCTGAAGATGTCTGGCTATGACAGGATGCTACGGACACTGGGAGGAAATCTCATGGAGTTTATTGAAAACCTGGATGCCCTCCACAGTTACCTGGCACTCTCTTATCAGGAGATGAATGCACCATCGTTTCGTGTGGAGAGAGGAGCAGATGGGAAAATGTTTCTCCATTACTACTCGGATAGAAGTGGTCTGTGCCACATTGTACCAGGTATCATTGAGGCTGTGGCCAAAGACTTCTTTGATATTGATGTAATCATGGACATTCTTGACATGAATGAAGAAGTGGAGAGGACAGGGAAGAAGG
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... GUCY1B2(2974)