EHU131671
MISSION® esiRNA
targeting human TCEANC (2)
About This Item
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CACAGATCAACCCAAAGCTGATTTGTGGCAAAACTTTGCAAGAGAAATTGAAGAGCATGTTTTTACCCTTTATTCAAAGAACATCAAAAAATATAAAACTTGCATCAGAAGCAAAGTTGCCAATTTGAAGAACCCCAGAAATTCTCATTTACAACAAAACTTGCTCTCTGGGACCACGTCTCCACGAGAATTTGCTGAAATGACTGTCATGGAGATGGCAAATAAGGAACTGAAGCAGTTGAGAGCCTCCTACACGGAATCTTGTATCCAGGAACATTACCTTCCCCAAGTAATTGATGGCACACAGACAAATAAAATAAAATGCAGACGCTGTGAGAAATACAATTGCAAAGTCACTGTAATTGACAGAGGAACACTTTTCCTTCCCAGCTGGGTGCGGAATTCAAACCCAGATGAACAAATGATGACTTACGTAATTTGTAACGAATGTGGGGAGCAGTGGTAC
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TCEANC(170082) , TCEANC(170082)