Documentos
EHU128831
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RP5-1119A7.11
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
AAGTTCGGGCAGTCAGAGAATGAGGAAGAAGAGCTCCCTGCCCTACAGGACCAGCTCAGCCCCCTCCTAGCCCCGGTCATCATCTCCTCCATGACGATGCTGGAGAAGCTCTCGGACACCTACACCTGCTTCTCCATGGAAAACAGCAACTCCCTGTATGTCCTTCACCTGTTTGGAGAATGCCTGTTCATTGCCATCAATG
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C