EHU128691
MISSION® esiRNA
targeting human RPP21, TRIM39-RPP21
About This Item
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CTCTCTGTCGAGGCTGCTCTTCCCTCCTCGTCCCGGGCCTCACCTGCACCCAGCGCCAGAGACGCTGCAGGGGACAGCGCTGGACCGTACAGACCTGCCTAACATGCCAGCGCAGCCAACGCTTCCTCAATGATCCCGGGCATTTACTCTGGGGAGACAGGCCTGAGGCCCAGCTCGGGAGCCAAGCAGATTCCAAACCACTACAACCCTTGCCAAACACA
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... RPP21(202658) , RANP1(221547)