Documentos
EHU124041
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human OTOL1
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TGGTCTCCTGGGACCTACTGGGCCGAAGGGTGACATTGGCAACAAAGGGGTCCGAGGCCCCACTGGGAAGAAGGGCTCTCGGGGCTTTAAAGGCTCCAAGGGTGAGTTGGCTAGAGTGCCCCGGTCGGCTTTCAGCGCTGGTTTGTCAAAGCCATTTCCTCCTCCTAACATCCCCATCAAATTTGAAAAGATTCTCTATAATGACCAAGGGAATTACAGTCCTGTCACTGGGAAGTTTAACTGCTCTATTCCTGGGACATATGTTTTTTCCTACCATATTACGGTGAGGGGGCGACCTGCTCGAATCAGTCTGGTGGCCCAGAATAAGAAGCAGTTCAAGTCCAGAGAAACTCTCTATGGTCAGGAAATAGACCAGGCCTCTCTCCTCGTCATCTTGAAATTAAGTGCAGGAGACCAAGTCTGGCTTGAGGTG
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... OTOL1(131149)