Documentos clave
EHU065471
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DOPEY1
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GCACGTTGCAGTCACAACTTCTTAAGGTGCTTCAGAGGCTGATTGTTCTAGAACACAGAGTAATGACTATTCCTGAAGAGAATGAAACAGGTTTTGATTTTGTTGTATCTGACTTAGAACACATCAGTCCCCATCAACCCATGACTTCTCTTCAGTATTTGCATGCTCAGCCAATCACATGTCAAGGCATGTTCCTCTGTGCAGTGATACGAGCTTTGCATCAGCACTGTGCATGTAAGATGCACCCACAATGGATTGGTTTAATCACATCTACTCTGCCTTACATGGGAAAAGTTCTGCAGAGAGTGGTTGTTTCTGTGACACTACAACTGTGCAGAAATTTAGATAATCTAATTCAGCAGTACAAATACGAAACAGGATTATCTGATAGTAGGCCTCTGTGGATGGCATCAAT
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ian J McGough et al.
Nature communications, 9(1), 3737-3737 (2018-09-15)
Wntless transports Wnt morphogens to the cell surface and is required for Wnt secretion and morphogenic gradients formation. Recycling of endocytosed Wntless requires the sorting nexin-3 (SNX3)-retromer-dependent endosome-to-Golgi transport pathway. Here we demonstrate the essential role of SNX3-retromer assembly for