Saltar a
EHU034591
MISSION® esiRNA
targeting human SECISBP2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
212,00 €
50 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
382,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
212,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGACAGTGAAAGGGCTGATGGAACTATATCATCTGAGATAAAATCAGCTAGAGGTTCACATCATTTGTCCATTTACGCTGAGAATAGTTTGAAATCAGATGGTTACCATAAGCGAACAGACAGGAAATCCAGAATCATTGCAAAAAATGTATCTACCTCCAAACCTGAGTTTGAATTTACCACACTGGACTTTCCTGAACTGCAAGGTGCAGAGAACAATATGTCAGAGATACAGAAGCAACCCAAGTGGGGACCTGTCCACTCTGTCTCTACCGACATTTCTCTTCTAAGAGAAGTAGTAAAACCAGCTGCAGTGTTATCAAAGGGTGAAATAGTGGTGAAAAATAACCCAAATGAATCTGTAACTGCTAATGCCGCTACCAATTCTCCTTCATGTACAAGAGAGTTATCTTGGACACCAATGGGTTATGTTGTTCGACAGACATTATCTACAGAACTGTCAGCAGCCCCTA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SECISBP2(79048)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EHU009701EHU047601EHU157731
Gene Information
human ... SECISBP2(79048)
Gene Information
human ... GID4(79018), C17orf39(79018)
Gene Information
human ... MCPH1(79648)
Gene Information
human ... CSPP1(79848)
esiRNA cDNA target sequence
TGACAGTGAAAGGGCTGATGGAACTATATCATCTGAGATAAAATCAGCTAGAGGTTCACATCATTTGTCCATTTACGCTGAGAATAGTTTGAAATCAGATGGTTACCATAAGCGAACAGACAGGAAATCCAGAATCATTGCAAAAAATGTATCTACCTCCAAACCTGAGTTTGAATTTACCACACTGGACTTTCCTGAACTGCAAGGTGCAGAGAACAATATGTCAGAGATACAGAAGCAACCCAAGTGGGGACCTGTCCACTCTGTCTCTACCGACATTTCTCTTCTAAGAGAAGTAGTAAAACCAGCTGCAGTGTTATCAAAGGGTGAAATAGTGGTGAAAAATAACCCAAATGAATCTGTAACTGCTAATGCCGCTACCAATTCTCCTTCATGTACAAGAGAGTTATCTTGGACACCAATGGGTTATGTTGTTCGACAGACATTATCTACAGAACTGTCAGCAGCCCCTA
esiRNA cDNA target sequence
AACACTGGGGCAAGTTTCTGGCTTTTTATCAGTATGCAAAATCATTTAACTCAGATGACTTTGATTATGAAGAGCTGAAGAATGGAGACTACGTCTTCATGAGGTGGAAGGAACAGTTTCTGGTCCCAGATCACACGATCAAAGACATCAGTGGTGCTTCTTTTGCCGGGTTCTACTACATCTGCTTTCAGAAGTCAGCAGCCTCCATAGAGGGCTACTACTACCATAGGAGTTCAGAATGGTATCAGTCCCTCAATCTAACCCATGTTCCTGAACACAGTGCACCCATCTATGAATTCCGGTGACAACGGTTCAGAACAGCAACCAAATAAAACTGAACTTGGCAAAAAAGAACTTTGCCGAGAAAATTGTGTACCTGCCAGAACCAGGAGAAGTGTGTTCCTGTTTCTTCACGAGCAGACTCGCATCACAAA
esiRNA cDNA target sequence
GAAAATCTTTCCCCCACCTCTTCCCAAATGATTCAGCAGTCTCATGATAATCCAAGTAACTCTCTGTGTGAAGCACCTTTGAACATTTCACGTGATACTTTGTGTTCAGATGAATACTTTGCTGGTGGCTTACACTCATCTTTTGATGATCTTTGTGGAAACTCAGGATGTGGAAATCAGGAAAGGAAGTTGGAAGGATCCATTAATGACATTAAAAGTGATGTGTGTATTTCTTCACTTGTATTGAAAGCAAATAATATTCATTCATCACCATCTTTCACTCACCTCGATAAATCAAGTCCTCAGAAATTTCTGAGTAATCTTTCAAAGGAAGAAATAAACTTGCAAAGAAATATTGCAGGTAAAGTAGTCACCCCTGACCAAAAGCAGGCTGCAGGTATGT
esiRNA cDNA target sequence
AGACCAGACCAAGATCCTGAAGTAAGTGAAGAAATGGATGAGAGGTTTAGATATGAAAGTGATTTTGATAGAAGACTTTCGAGAGTGTATACAAATGACAGGATGCACAGGAACAAACGAGGGAATATGCCTCCTATGGAACATGATGGGGATGTTATAGAACAGTCAAACATAAGAATTTCATCTGCTGAAAATAAAAGTGCTCCAGACAATGAAACATCCAAATCTGCTAATCAAGATACCTGTAGTCCTTTTGCAGGGATGCTCTTTGGAGGTGAAGATCGAGAACTTATTCAGAGAAGGAAAGAGAAATACAGACTAGAACTGTTGGAACAAATGGCTGAGCAACAGAGGAACAAGAGACGAGAAAAAGATTTAGAACTCAGGGTTGCAGCGTCTGGAGCACAAGACCCTGAGAAATCGCCTGATAGACTAAAGCAGTTTAGTGTGGCACCAA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000187742
Ensembl | human accession no.
ENSG00000141034
Ensembl | human accession no.
ENSG00000147316
Ensembl | human accession no.
ENSG00000104218
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)