Merck
EHU009091
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GCA
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GCTGGACAGGATGGTGAAGTGGATGCTGAAGAACTTCAGAGATGTTTGACACAGTCTGGAATTAATGGAACTTACTCTCCCTTCAGTTTGGAAACCTGCAGAATTATGATTGCCATGTTGGATAGAGATCACACAGGAAAAATGGGATTTAATGCATTCAAAGAGCTATGGGCAGCTCTTAATGCCTGGAAGGAAAACTTCATGACTGTTGATCAAGATGGAAGTGGCACAGTAGAACATCATGAGTTGCGTCAAGCCATTGGTCTTATGGGTTATAGGTTGAGTCCTCAAACATTAACTACTATTGTTAAACGTTATAGCAAGAATGGCAGAATTTTCTTTGATGATTATGTTGCTTGCTGTGTGAAGCTTCGAGCATTGACAGATTTCTTTAGGAAAAGAGACCACTTGCAACAAGGGTCTGCGAATTTCAT
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Xiaoxiao Yang et al.
The Journal of biological chemistry, 290(36), 21788-21799 (2015-07-19)
The glutathione (GSH)-dependent antioxidant system has been demonstrated to inhibit atherosclerosis. Macrophage CD36 uptakes oxidized low density lipoprotein (oxLDL) thereby facilitating foam cell formation and development of atherosclerosis. It remains unknown if GSH can influence macrophage CD36 expression and cellular