EHNC007561
MISSION® esiRNA
targeting human SUCLA2
About This Item
Línea del producto
MISSION®
formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
AACTCCAGCAGAAGGCAATGAAGCTGTTAATATTTTGGAGTTGATTGACCACCAGTTGAGAGCCTGCAGTTCATCAGTTGAGAGTGACAATTCCAGAGTGACCAGCTGAGCATGTAATATGAAGGAAACTGGAGAAAAGCCTCAACTACTTTATGATTATTCCTATGATTTGTTCTTAAAGCAGAGAAGCATCTTTTTATTTGTTTTTGATATCCTTGTTTGATGAAACCAGCATCGTTT
Nº de acceso GenBank
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SUCLA2(8803)
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable