E8027
EphA2/Fc Chimera from mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Sinónimos:
Eck, Myk2, Sek
About This Item
origen biológico
mouse
recombinante
expressed in NSO cells
Análisis
>95% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized powder
potencia
0.078-5 ng/mL
mol peso
monomer calculated mol wt 84 kDa
~105 kDa by SDS-PAGE (reducing)
envase
pkg of 200 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
ligand binding assay: suitable
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Epha2(13836)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable