E7752
cis-11,14-Eicosadienoic acid ethyl ester
≥98% (capillary GC), liquid
About This Item
Análisis
≥98% (capillary GC)
formulario
liquid
grupo funcional
ester
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C22H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
Clave InChI
PYVCCFLKWCNDQZ-MURFETPASA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves