E7528
Anti-S1P5, C-Terminal antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, fractionated antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-EDG-8, Anti-Endothelial Cell Differentiation Gene 8
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
fractionated antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~42 kDa by SDS-PAGE
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... S1PR5(53637)
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad