Saltar al contenido
E6878
Endoglycosidase H from Streptomyces griseus
lyophilized powder
Sinónimos:
β-N-Acetylglucosaminidase H
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Número CE:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
lyophilized powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Physical form
Lyophilized powder containing bovine serum albumin
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-acetyl-(14C)Asn(GlcNAc)2(Man)5 per min at pH 5.0 at 37 °C.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)