Merck
E6517
8,11-Eicosadiynoic Acid
≥98%, ethanol solution
Sinónimos:
EDYA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H32O2
Número CAS:
Peso molecular:
304.47
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98%
form
ethanol solution
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCC#CCC#CCCCCCCC(O)=O
Biochem/physiol Actions
Non-toxic acetylenic fatty acid that inhibits eicosanoid biosynthesis at several stages. Inhibits arachidonyl synthase, acyl-CoA synthase, cyclooxygenase, and arachidonate uptake by platelets.
Disclaimer
Oxygen and light sensitive.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)