Merck
E6515
Methionine Enkephalin-Arg-Gly-Leu
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
MERGL, Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Gly-Leu
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H61N11O10S
Número CAS:
Peso molecular:
900.06
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Preparation Note
Originally extracted from bovine adrenal medulla
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)