Merck
E6265
Sigma-Aldrich
trans-11-Eicosenoic acid
≥99% (capillary GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H38O2
Número de CAS:
Peso molecular:
310.51
Beilstein:
1727314
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Análisis
≥99% (capillary GC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9+
Clave InChI
BITHHVVYSMSWAG-MDZDMXLPSA-N