E5626
Europium oxide
≥99.99% rare earth content (as Eu2O3) basis
Sinónimos:
Europia, Europium sesquioxide, Europium trioxide
About This Item
Análisis
≥99.99% rare earth content (as Eu2O3) basis
densidad
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
Clave InChI
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable