Merck
E5149
EMB broth
pH 7.2±0.2 (25 °C)
Sinónimos:
Eosin Methylene Blue Broth
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41171606
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
pH
7.2±0.2 (25 °C)
Quality Segment
Application
Recommended for the isolation and differentiation of gram negative enteric bacteria.
Other Notes
Components (g/L):
Peptic Digest of Animal Tissue 10.00
Dipotassium Phosphate 2.00
Lactose 5.00
Sucrose 5.00
Eosin-Y 0.40
Methylene Blue 0.065
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)