Saltar a
E4765
trans-9,10-Epoxystearic acid
~99% (capillary GC)
Sinónimos:
trans-9,10-Epoxyoctadecanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H34O3
Número CAS:
Peso molecular:
298.46
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-477-3
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~99% (capillary GC)
form
solid
functional group
carboxylic acid, epoxy
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCC1OC1CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-7-10-13-16-17(21-16)14-11-8-6-9-12-15-18(19)20/h16-17H,2-15H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
IMYZYCNQZDBZBQ-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Sealed ampule
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)