Saltar al contenido
E4761
Estriol 16,17-diacetate
Sinónimos:
1,3,5(10)-Estratrien-3,16α,17β-triol 16,17-diacetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H28O5
Número CAS:
Peso molecular:
372.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24)OC(C)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)